Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 1000 ppm Kalium
Artikelnummer. 11455079
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11455079
Marke: Jenway 9995940
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 ppm
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Menge 500 ml