Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 1000 ppm Kalzium
Artikelnummer. 11495079
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495079 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11495079 Lieferant Jenway Lieferanten-Nr. 9995936
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Dampfdruck 23 hPa
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 ppm Calzium
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Menge 500 ml