Learn More
Jenway™ Leitfähigkeitsnormale
Artikelnummer. p-6838060
Click to view available options
Menge:
500 ml
Leitfähigkeit:
12.88 mS
84 μS
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11400509
Marke: Jenway 1615680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit einer Probe mit Bibby Scientific™ Jenway™ Leitfähigkeitsstandards gewährleistet gleichmäßige und zuverlässige Kalibrierungen.
  • Für die Verwendung mit Jenway™ Leitfähigkeits- und TDS-Messgeräten.
  • Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen 12,88 m/S oder 84 μ/S-Standards
  • Erhältlich in Mengen von 500 ml
  • Verwendung mit Jenway&trade Leitfähigkeits- und TDS-Messgeräten.
  • Auswahl von Standard 12.88 m/S oder 84 &;mu;/S nach den jeweiligen Ansprüchen
  • Erhältlich in Mengen von 500 ml
Chemische Identifikatoren
Menge 500 ml
Spezifikation
Leitfähigkeit 84 μS