Learn More
Jenway™ Kalibrierstandard1 mmol/l Lithium
Spezifikation
Spezifikation
| Dampfdruck | 23 hPa |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1.00 mmol/l Lithium |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Menge | 500 ml |