Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 Einwegküvetten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Küvette |
| Beschreibung | Nur sichtbare Wellenlängen |
| Kapazität (metrisch) | 2,4 bis 4,5 ml |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 100/Packung |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spektrale Messung von Flüssigkeiten |