Beschreibung
Schützen Sie HPLC-Systeme mit einteiligen Thermo Scientific™ Javelin Filtersäulen mit Direktanschluss.
- Direktverbindung für maximale Effizienz
- Ersetzen Sie die gesamte Einweg-Filtereinheit für einfachen Wechsel
- Empfohlen für die Verwendung als spezielle Filter für eine Säule anstelle des HPLC-Systems
- 0,0625in Die CPI-Spitze kann ohne Schläuche oder Schraubenschlüssel direkt an den Einlass der HPLC-Säule angeschlossen werden
- 0,5 μm Porosität
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Systeme |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Typ | Javelin Säulenfilter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.