Learn More
Jarid1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5B10P1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
237.00 CHF - 597.00 CHF
Spezifikation
Antigen Jarid1A
Klon 5B10P1
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Chromatin Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200
Anwendungen ChIP Assay, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18312114
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-16478-20UL
20 μg
237.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18013404
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-16478-100UL
100 μg
597.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Jarid1A Monoclonal antibody specifically detects Jarid1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ChIP assay, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
Jarid1A
Western Blot 1:500 - 1:2000, Chromatin Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone demethylase JARID1A, JARID1AJumonji, AT rich interactive domain 1A (RBP2-like), Jumonji, AT rich interactive domain 1A (RBBP2-like), Jumonji/ARID domain-containing protein 1A, KDM5A, lysine (K)-specific demethylase 5A, RBBP-2, RBBP2lysine-specific demethylase 5A, RBP2retinoblastoma binding protein 2, Retinoblastoma-binding protein 2jumonji, AT rich interactive domain 1A
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1400-1690 of human Jarid1A (P29375). HAYSSASKSCSQGSSTPRKQPRKSPLVPRSLEPPVLELSPGAKAQLEELMMVGDLLEVSLDETQHIWRILQATHPPSEDRFLHIMEDDSMEEKPLKVKGKDSSEKKRKRKLEKVEQLFGEGKQKSKELKKMDKPRKKKLKLGADKSKELNKLAKKLAKEEERKKKKEKAAAAKVELVKESTEKKREKKVLDIPSKYDWSGAEESDDENAVCAAQNCQRPCKDKVDWVQCDGGCDEWFHQVCVGVSPEMAENEDYICINCAKKQGPVSPGPAPPPSFIMSYKLPMEDLKETS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
5B10P1
ChIP Assay, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
5927
IgG
Affinity purified