Learn More
Thermo Scientific Chemicals Janusgrün B, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel
Catalog Number p-3756487
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2869-83-2
C30H31ClN6
511.07
MFCD00011758
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
C.I. 11050
76123
CHEBI:21184
3-(diethylamino)-7-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
[Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2869-83-2
C30H31ClN6
511.07
MFCD00011758
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
C.I. 11050
76123
CHEBI:21184
3-(diethylamino)-7-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
[Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Janus Green B
Namenshinweis Pure
Farbstoffgehalt 50% min.
Merck Index 15, 5303
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 511.07
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz oder braun-grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver