Learn More
Jenway™ Kombinationselektrode für Marmeladen, Gelees und Konserven mit Epoxidharzgehäuse
Artikelnummer. 11470629
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel unitSize
11470629 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470629 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 1009080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kombinationselektrode für Marmeladen, Gelees und Konserven mit Epoxidharzgehäuse
  • Typ: Kombination
  • Art des Endes: Saugbalg
  • pH-Bereich: 1-13
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Gehäusematerial: Epoxid
Spezifikation
Beschreibung Kombination, nachfüllbar
Diaphragma Austauschbare Keramik
Material Epoxidschaft
pH-Bereich 0 bis 13
Art der Fülllösung 4,0 m KCl/AgCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Obst- und Konfitüre
Isopotentialpunkt 0±20 mV
Reaktionszeit 95 % des endgültigen Messwerts in 10 Sekunden
Steigung 59.16 mV ±3 mV bei 25 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Spitzentyp Saugbalg
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Stiel 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm