Learn More
Invitrogen™ JAK1 rekombinantes humanes Protein
Janus-Kinase 1 (JAK1) ist eine Protein-Tyrosin-Kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4775
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438753
  • 13970.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab
28-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
JAK1 ist an den Interferon-Alpha-/Beta- und -Gamma-Signaltransduktionswegen beteiligt.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002218.2
Tyrosine Kinases
Baculovirus
Catalytic
Human
60.8 kDa
JAK1, JAK1A, JAK1B
GST Tag
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Frozen
Drug Development
Kinase Assay
1 mg
JAK Kinase Family