missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jagged 2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen Jagged 2
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19696-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16829174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19696-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The Notch signaling pathway is an intercellular signaling mechanism that is essential for proper embryonic development. Members of the Notch gene family encode transmembrane receptors that are critical for various cell fate decisions. JAG2 is one of several ligands that activate Notch and related receptors.
Spezifikation

Spezifikation

Jagged 2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9Y219
3714
Peptide
Primary
-20°C
JAG2
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HJ2, JAG2, jagged 2, Jagged2, Protein jagged 2, SER2
JAG2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications