Learn More
KleenGuard™ Jackson Safety™ G40 Polyurethane Coated Gloves
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
60 Paare
Spécification
Spécification
| Farbcode | Black |
| Farbe | Black |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Gloves |
| Größe | Extragroß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideally suited use in precision assembly, electronics assembly, controls handling, packaging, and inspection |
| Menge | 60Pair |
| Beständig gegen | Abrasion and tear |
| Serie | G40 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu