Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
The unique heel design of the Jack Shoe is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
110.24 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17502596
|
Emma Safety Footwear
MM91956939 |
39 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17512596
|
Emma Safety Footwear
MM91956940 |
40 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17522596
|
Emma Safety Footwear
MM91956941 |
41 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17532596
|
Emma Safety Footwear
MM91956943 |
43 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17542596
|
Emma Safety Footwear
MM91956945 |
45 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17552596
|
Emma Safety Footwear
MM91956946 |
46 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17562596
|
Emma Safety Footwear
MM91956947 |
47 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17572596
|
Emma Safety Footwear
MM91956948 |
48 |
110.24 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Blau | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |
Schnüre | |
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung | |
Denim, Nubuk | |
Niedrig |