missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JAB1 Antibody (OTI2B12), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-71659UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
JAB1 Monoclonal specifically detects JAB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| JAB1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| COPS5 | |
| Full length recombinant protein of human JAB1 (NP_006828) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI2B12 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 5 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 5, CSN5COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 5, EC 3.4, JAB138 kDa Mov34 homolog, Jun activation domain-binding protein 1, MOV-34, SGN5MGC3149, Signalosome subunit 5 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Signal Transduction | |
| 10987.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur