Learn More
GPE Scientific™ J Young T-förmige Gewindebohrer, mit Feingewinde
GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Form und Feingewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.
Marke:  GPE Scientific™ POR/T/10
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15884844
  • 68.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
J Young T-Form-Gewindebohrer, Feingewinde
Absperrhahn: 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm, Außendurchmesser: 13 mm