missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young T-förmige Gewindebohrer, mit Feingewinde

GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Form und Feingewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ POR/T/25

Additional Details : Gewicht : 0.40000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15814854

  • 233.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

J Young T-Form-Gewindebohrer, Feingewinde
Absperrhahn: 25 mm
Innendurchmesser: 24 mm, Außendurchmesser: 28 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote