missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young T-förmige Gewindebohrer, mit Feingewinde

GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Form und Feingewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ POR/T/6

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15824854

  • 51.94 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
21-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Innendurchmesser: 6 mm, Außendurchmesser: 9 mm
Absperrhahn: 6 mm
J Young T-Form-Gewindebohrer, Feingewinde
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation