missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young T-Bohrergewinde, mit Schnellgewinde

GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Bohrung und Schnellgewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ PTT/W/10

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15824874

  • 133.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellgewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

J Young T-Bore-Gewindebohrer, mit Schnellgewinde
Absperrhahn: 10 mm
Innendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: 10 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote