Learn More
GPE Scientific™ J Young gerade Gewindebohrer, mit Schnellgewinde
GPE Scientific™ J Young gerade Durchflusshähne mit Schnellgewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.
Marke:  GPE Scientific™ PTT/8
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15844864
  • 62.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellgewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
J Yount gerade Durchgangsbohrung mit Schnellgewinde
Absperrhahn: 8 mm
Innendurchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 11 mm