Learn More
GPE Scientific™ J Young Federklemmen für Kugelgelenke
GPE Scientific™ J Young Federklemmen für Kugelgelenke sind federbasierte Klemmen, die J Young Kugelgelenke sicher befestigen.
Marke: GPE Scientific™ JC29
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Federklemmendesign
- J Young Schliffe sicher befestigen
Spezifikation
Federklemmen für J Young Kugelgelenke | |
Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15 |