Learn More
GPE Scientific™ J Young Federklemmen für Kugelgelenke
GPE Scientific™ J Young Federklemmen für Kugelgelenke sind federbasierte Klemmen, die J Young Kugelgelenke sicher befestigen.
Marke: GPE Scientific™ JC19
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Federklemmendesign
- J Young Schliffe sicher befestigen
Spezifikation
Federklemmen für J Young Kugelgelenke | |
Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9 |