Learn More
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Außenring/O-Ringgelenk
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Außengewinde/O-Ring-Kugelgelenk ist ein austauschbares Kugelgelenk, das mit Viton- oder PTFE-beschichtetem Viton O-Ring erhältlich ist.
Marke:  GPE Scientific™ GBM/28/12
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824764
  • 28.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kugelschliff für den Einsatz mit Cup-Gelenk
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen, Schaftbohrungen und Schaft-Außendurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Schaftbohrung: 12 mm, Schaftaußendurchmesser: 17 mm
Kugelgelenk/Stecker
28/12