Learn More
GPE Scientific™ J Young Gewindebohrer in Reihe, Feingewinde
Artikelnummer. 15814894
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
Absperrhahn: 6 mm
Absperrhahn: 8 mm
Absperrhahn: 10 mm
Absperrhahn: 15 mm
Absperrhahn: 20 mm
Absperrhahn: 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
15814894 Absperrhahn: 6 mm 1 Stück
15824894 Absperrhahn: 8 mm 1 Stück
15874884 Absperrhahn: 10 mm 1 Stück
15884884 Absperrhahn: 15 mm 1 Stück
15894884 Absperrhahn: 20 mm 1 Stück
15804894 Absperrhahn: 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15814894 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. SPOR/6
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young In-Line-Hahn mit Feingewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern hergestellt.
  • In-Line-Hahn
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Feingewinde
  • Erhältlich mit Seitenarmen mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Typ J Young Gewindebohrer, mit Feingewinde
Stopfenöffnung Absperrhahn: 6 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss Innendurchmesser: 6 mm, Außendurchmesser: 9 mm