Learn More
GPE Scientific™ J Young Gasprobenröhrchen mit O-Ring-Ventilen und Septum
GPE Scientific™ J Young Gasprobenschlauch mit O-Ring-Hahn und Septum ist ein Gassammelrohr mit O-Ring-Ventilen an jedem Ende und einem zentral gelegenen Septum.
Marke:  GPE Scientific™ GSS/500
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824774
  • 165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zylindrische, längliche Form
  • Gasdichter Behälter
  • Messvolumen
  • Standard-Entnahmeröhrchen mit Ventilenden
  • Mit zentralem Septum
Spezifikation
Spezifikation
Gasprobenröhrchen
500 ml