Learn More
J.T. Baker™ BAKER ANALYZED™ Eosin Y (gelblich)
Artikelnummer. 15558784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15558784 25 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558784 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. L08803
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zertifiziertes Färbemittel für die Histologie
  • Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
  • Kategorie „Management of Change“ (MOC) = NI
  • Zertifiziert für die Histologie und Verbindung von Blutfärbungen. Chargenanalyse auf dem Etikett ersichtlich.
Spezifikation
Extinktion 1.0 mg/200 mL in 0.01% Na2CO3,1-cm path
Schmelzpunkt 295°C to 296°C
CAS 17372-87-1
Bio. Farbstoff-Komm. Zertifizierung Certified by the Biological Stain Commission
Summenformel C20H6Br4Na2O5
Strukturformel C20H6Br4Na2O5
MDL-Nummer MFCD00005040
Synonym Eosin yellowish , Tetrabromofluorescein disodium salt , Eosin Y disodium salt , Eosin 225 , Solvent Red 43 , Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate , 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt , Field's Stain B
InChI-Schlüssel SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2OC2=C(Br)C([O-])=C(Br)C=C12
IUPAC-Name Dinatrium 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 691.86
Verpackung Bernsteinfarbene Weithalsflasche aus Glas, schwarze T/E-Kappe
Menge 25 g