Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-J 113397
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001416
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001416
Marke: Tocris Bioscience™ 2598/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent and selective NOP antagonist
Potent and selective NOP receptor antagonist (IC50 values are 2.3, 1400, 2200 and > 10000 nM for NOP, κ, μ and δ-opioid receptors respectively). Inhibits nociceptin/orphanin FQ-induced hyperalgesia in the mouse tail-flick test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 217461-40-0
Summenformel C24H37N3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-J 113397
Menge 50 mg
Formelmasse 399.57
Reinheit >98%
Molekulargewicht 399.579