Learn More
Ivermectin, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752474
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 18752474
Marke: Tocris Bioscience 1260/100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Allosteric modulator of α7 nicotinic receptors
Positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor and the purinergic P2X4 receptor. Antihelmintic and antiviral. Also modulates glutamate- and GABA-activated chloride channels. Potentiates glycine-gated currents at low concentrations (30 nM). Inhibits replication of SARS-CoV-2 in vitro (IC50 ∽ 2μM).
This product is composed of both Ivermectin B1a (>90%) and Ivermectin B1b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ivermectin
CAS 70288-86-7
Summenformel C48H74O14
Menge 100 mg
Synonym ivermectin
InChI-Schlüssel AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Molekulargewicht (g/mol) 875.106
PubChem CID 122172888
Formelmasse 875.1
Reinheit (%) >96%