Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ivabradinhydrochlorid
Artikelnummer. 17251212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17251212 1 g 1 Gramm
17261212 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251212 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148849-67-6
Summenformel C27H36N2O5·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ivabradinhydrochlorid
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in DMSO und Methanol
Schmelzpunkt 140,0 °C
Formelmasse 505,05
InChI-Schlüssel HLUKNZUABFFNQS-ZMBIFBSDSA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3CC4=CC(OC)=C(OC)C=C34)CC2)C=C1OC
IUPAC-Name hydrogen 3-[3-({[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl}(methyl)amino)propyl]-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-2-one chloride
Molekulargewicht (g/mol) 505.05