Learn More
Tocris Bioscience™ Ivabradinhydrochlorid
Artikelnummer. 18767596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18767596 10 mg 10 Milligramm
18706326 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18767596 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6542/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00 CHF
    91.35 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 5.65 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HCN channel blocker; inhibits If pacemaker current
Ivabradine hydrochloride is a HCN channel blocker (IC50 is approximately 0.5 - 2.5 μM). Bradycardic agent that inhibits If pacemaker current in sinoatrial node cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride
CAS 148849-67-6
Menge 10 mg
Summenformel C27H36N2O5.HCl
Reinheit 98%