missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ivabradin-d3 Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30403216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403216 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30403216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9405021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1217809-61-4
Summenformel C27 2H3 H33 N2 O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 508.06
Synonym 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one hydrochloride, Ivabradine-d3 Hydrochloride, Ivabradine-D3 Hydrochloride (N-methyl D3)
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; Hydrochlorid
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ivabradine hydrochloride N-methyl-d3
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1/i1D3;
Formelmasse 507.2579
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.