Learn More
Thermo Scientific Chemicals Itraconazol, 99 %
Artikelnummer. 15289786 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15289786 25 g 25 Gramm
15279786 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289786 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 452870250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Itraconazol oder Voriconazol, CAS-Nr. 84625-61-6, ist ein N-Arylpiperazin mit antimykotischen Eigenschaften.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Itraconazol ist ein aromatischer Äther, der als starker Inhibitor von P-Glykoproteinen und CYP3A4 wirkt
•Itraconazol fungiert auch als hedgehog-Signalinhibitor und P450-Inhibitor
Anwendungen
• Itraconazol zeigt eine antimykotische Aktivität bei Erkrankungen wie Aspergillose, Blastomykose, Candidias, Chromoblastomykose, Kokzidioidomykose, Kryptokokkose, Histoplasmose und Sporotrichose
• Itraconazol kann verwendet werden, um experimentell die Abgabe anderer Moleküle, wie Plasmide, an Zellen zu bestimmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84625-61-6
Summenformel C35H38Cl2N8O4
Molekulargewicht (g/mol) 705.64
MDL-Nummer MFCD00870168,MFCD00941396
InChI-Schlüssel VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Synonym itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
PubChem CID 45039617
IUPAC-Name 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Phenyl]-2-(3,3,4,4,4-Pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-Triazol-3-on
SMILES CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itraconazole
Schmelzpunkt 168.0°C to 170.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Merck Index 15,5292
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1mg/mL. Other solubilities: solubility in ethanol: <1mg/mL, solubility in dmso: 4mg/mL
Formelmasse 705.64
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Itraconazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.