Learn More
Tocris Bioscience™ Itraconazole
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18745836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18745836 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18745836 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5981/50
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
SMO antagonist; acts at different binding site to cyclopamine (Cat No. 1623)
Itraconazole is a SMO antagonist (IC50 = 690 nM); acts at different binding site to cyclopamine (Cat. No. 1623). Also cytochrome p450 inhibitor (IC50 = 16-26 nM). Inhibits cell cycle at G1 phase in vitro and blocks angiogenesis in vivo (IC50 = 160 nM). Antifungal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 84625-61-6
Menge 50 mg
Ziel Smoothened Receptor Antagonists
Summenformel C35H38Cl2N8O4
Formelmasse 705.63
Reinheit >99%