Learn More
ITM2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ITM2A
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18306-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18306-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a type II membrane protein that belongs to the ITM2 family. Studies in mouse suggest that it may be involved in osteo- and chondrogenic differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
ITM2A
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O43736, Q61500
16431, 317218, 9452
Peptide
Primary
-20°C
ITM2A
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BRICD2A, E25A, integral membrane protein 2A, ITM2A, Protein E25
Itm2a
IgG
Antigen Affinity Chromatography