Learn More
ITIC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17196554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17196554 250 mg 250 Milligramm
17186554 100 mg 100 Milligramm
17106564 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17196554 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66574.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1664293-06-4 | C94H82N4O2S4 | 1427.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1664293-06-4
Summenformel C94H82N4O2S4
Molekulargewicht (g/mol) 1427.96
InChI-Schlüssel HQOWCDPFDSRYRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-(3-(1,1-dicyanomethylene)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-i:5,6-b’]dithiophene
IUPAC-Name 2-{2-[(20-{[1-(Dicyanomethyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-2-Yliden]methyl}-12,12,24,24-Tetrakis(4-Hexylphenyl)-5,9,17,21-Tetrathiaheptacyclo[13.9.0.0³,¹³.0⁴,¹¹.0⁶,¹⁰.0¹⁶,²³.0¹⁸,²²]Tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-Nonaen-8-yl)Methyliden]-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-1-Yliden}Propanedinitril
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC=CC=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ITIC
Menge 250 mg
Formelmasse 1427.94
Physikalische Form Fest