Learn More
Itaconsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470718
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11470718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25216.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Itaconic anhydride is used in immobilization of β-glucosidase. It undergoes estrification to obtain suitable monomers for emulsion polymerization itaconates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Itaconanhydrid wird bei der Immobilisierung von β-Glucosidase verwendet. Es wird esterifiziert, um geeignete Monomere für die Emulsionspolymerisation von Itaconaten zu erhalten.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2170-03-8
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
MDL-Nummer MFCD00005530
InChI-Schlüssel OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
IUPAC-Name 3-Methylideneoxolan-2,5-Dion
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itaconic anhydride
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Siedepunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 2212
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.