Learn More
Itaconsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450718 25 g 25 Gramm
11460718 100 g 100 Gramm
11470718 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25216.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.27 CHF
    46.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 10.62 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Itaconic anhydride is used in immobilization of β-glucosidase. It undergoes estrification to obtain suitable monomers for emulsion polymerization itaconates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Itaconanhydrid wird bei der Immobilisierung von β-Glucosidase verwendet. Es wird esterifiziert, um geeignete Monomere für die Emulsionspolymerisation von Itaconaten zu erhalten.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2170-03-8
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
MDL-Nummer MFCD00005530
InChI-Schlüssel OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
IUPAC-Name 3-Methylideneoxolan-2,5-Dion
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itaconic anhydride
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 25 g
Beilstein 2212
Siedepunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%