Learn More
Itaconsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Itaconsäure wird bei der Herstellung von Acrylnitril-Butadien-Styrol und Acrylatlatexen verwendet. Wird auch zur Herstellung von Poly-Itaconsäure, Harzen Biokraftstoffkomponenten und Ionomer-Zementen verwendet. Findet Anwendung in der Textil-, Chemie- und Pharmaindustrie. Wird auch als Additiv in Fasern und Ionenaustauschharzen verwendet, um Abrieb, Abdichtung, physikalische Beständigkeit, Sterbeaffinität und bessere Dauer zu erhöhen. Fungiert darüber hinaus als Co-Monomer, das bei der Herstellung von Acrylfasern und -kautschuken, verstärkter Glasfaser, künstlichen Diamanten und Linsen verwendet wird. Fungiert darüber hinaus als Bindemittel und Leimungsmittel in Nicht-Webfasern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Methanol, Hexan und Ethanol. Schwer löslich in Benzol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid und Petrolether.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Itaconic acid |
| Schmelzpunkt | 165°C to 169°C |
| Dichte | 1.63 |
| Siedepunkt | 268°C |
| Menge | 5000 g |
| Beilstein | 1759501 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,5242 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether. |
| Formelmasse | 130.1 |
| Mehr anzeigen |