Learn More
Isradipin, TRC
Artikelnummer. 30134705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134705 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9250005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75695-93-1
Summenformel C19 H21 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 371.39
Synonym Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
IUPAC-Name 3-O-Methyl 5-O-Propan-2-Yl 4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl)-2,6-Dimethyl-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isradipine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Formelmasse 371.1481