missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoxsuprine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 18031930
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18031930 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18031930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9181501G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 579-56-6
Summenformel C18 H23 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 337.84
Synonym Isoxsuprine Hydrochloride, (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[(1SR)-1-methyl-2-phenoxyethyl]amino]propan-1-ol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (8CI), Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (6CI), 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride, Dilavase, Divadilan, Duvadilan, Duviculine, Isolait, Isoxsuprin hydrochloride, Navilox, Suprilent, Suprox SR, Tidilan, Vadosilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran
IUPAC-Name 4-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-[[(2S)-1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@@H](COc1ccccc1)N[C@@H](C)[C@H](O)c2ccc(O)cc2

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Isoxsuprine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1
Formelmasse 337.1445
Reinheit (%) >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.