Learn More
Isoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15438799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01607.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole
CAS 288-14-2
Dichte 1.078
Siedepunkt 93°C to 95°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Summenformel C3H3NO
Brechungsindex 1.427
MDL-Nummer MFCD00003149
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 103773
Synonym isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
InChI-Schlüssel CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CON=C1
IUPAC-Name 1,2-Oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 69.063
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
Formelmasse 69.06
Reinheit (%) 99%