Learn More
Isoxazol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10536651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10536651 50 g Glasflasche 50 Gramm
10245141 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412930500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-14-2
Summenformel C3H3NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.06
MDL-Nummer MFCD00003149
InChI-Schlüssel CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
IUPAC-Name 1,2-Oxazol
SMILES C1=CON=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole
Namenshinweis 99%
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 95°C
Flammpunkt 8°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4260 to 1.428
Menge 50 g
Beilstein 27, 14
Relative Dichte 1.07
Formelmasse 69.06
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoxazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.