Learn More
Isoxazol-5-carbonsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10630883 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10630883 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10630883 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS 21169-71-1
Schmelzpunkt 137°C to 138°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H3NO3
MDL-Nummer MFCD00156151
Menge 1 g
Synonym isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
InChI-Schlüssel MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 113.07
PubChem CID 2060599
Formelmasse 113.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver