Learn More
Isoxazol-5-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10641503 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10100612 250 mg Amber Glass Bottle 250 Milligramm
10113624 5 g Amber Glass Bottle 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641503 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04448DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175334-72-2
Summenformel C4H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
MDL-Nummer MFCD00276995
InChI-Schlüssel CEDRGDFENMZKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbothioamide, 5-isoxazolecarbothioamide, isoxazole-5-carbothioic acid amide, 5-isoxazolecarbothioamide 9ci, aminoisoxazol-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2799515
IUPAC-Name 1,2-Oxazol-5-carbothioamid
SMILES NC(=S)C1=CC=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole-5-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 128.15
Reinheit (%) 97%