missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoxaflutol, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoxaflutole |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 141112-29-0 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 140°C |
| Siedepunkt | Decomposes below the boiling point. |
| Synonym | (5-cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 359.32 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur