Learn More
Isovalerylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30395411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395411 5 g
30389223 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9175905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-12-3
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
Synonym 3-Methylbutanoyl Chloride, 3-Methylbutyryl Chloride, Isopentanoyl Chloride, Isovaleric Acid Chloride, Isovaleric Chloride, Isovaleroyl Chloride
IUPAC-Name 3-Methylbutanoylchlorid
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isovaleryl Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Formelmasse 120.0342