Learn More
Isovalerylchlorid, 98 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 169285000
Additional Details : CAS : 108-12-3 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
108-12-3 | |
120.58 | |
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N | |
66054 | |
CC(C)CC(=O)Cl |
C5H9ClO | |
MFCD00000738 | |
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride | |
3-Methylbutanoylchlorid |
Spezifikation
Isovaleryl chloride | |
27°C | |
Glasflasche | |
0.98 | |
Farblos bis Gelb oder Pink | |
98% | |
98% | |
(CH3)2CHCH2COCl | |
02, 315 | |
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride | |
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylbutanoylchlorid | |
66054 | |
Flüssig |
0.9800g/mL | |
Authentic | |
1.4150 to 1.417 | |
115°C to 117°C | |
500g | |
108-12-3 | |
C5H9ClO | |
MFCD00000738 | |
15, 5278 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol | |
CC(C)CC(=O)Cl | |
120.58 | |
120.58 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Isovaleryl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.