Learn More
Isovaleriansäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isovaleric anhydride |
| CAS | 1468-39-9 |
| Summenformel | C10H18O3 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-7(2)5-9(11)13-10(12)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C |
| IUPAC-Name | 3-Methylbutanoyl3-Methylbutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.25 |
| Formelmasse | 186.1256 |