Learn More
Isovaleriansäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326926 5 g 5 Gramm
11336926 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04385.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1468-39-9 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-39-9
Summenformel C10H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
MDL-Nummer MFCD00015051
InChI-Schlüssel FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
IUPAC-Name 3-Methylbutanoyl3-Methylbutanoat
SMILES CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isovaleric anhydride
Schmelzpunkt -65°C
Dichte 0.927
Siedepunkt 103°C to 104°C (24 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Strukturformel [(CH3)2CHCH2CO]2O
Brechungsindex 1.4165
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1635850
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 95%