Learn More
Isothiocyanatocyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30407746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407746 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI90511510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isothiocyanatocyclohexane
CAS 1122-82-3
Summenformel C7 H11 N S
Menge 10 g
Synonym Isothiocyanic Acid Cyclohexyl Ester, Cyclohexyl Isothiocyanate, NSC 60129
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
SMILES S=C=NC1CCCCC1
IUPAC-Name Isothiocyanatocyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 141.23
Formelmasse 141.0612