Learn More
Isothiazol, TRC
Artikelnummer. 30394304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394304 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9176055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isothiazole
CAS 288-16-4
Summenformel C3 H3 N S
Menge 5 g
Synonym 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene
InChI-Formel InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
SMILES c1cnsc1
IUPAC-Name 1,2-Thiazol
Molekulargewicht (g/mol) 85.13
Formelmasse 84.9986